주요 문서
382027
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethanolamine
98%
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, tert-Butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, Boc-2-aminoethanol, Boc-glycinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
161.20
Beilstein:
2353995
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
Boc
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
InChI key
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Synthesis, 133-133 (1993)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)