About This Item
Linear Formula:
H2NC6H2(Br)2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
275.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
152-156 °C (lit.)
작용기
bromo
nitrile
SMILES string
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-2H,11H2
InChI key
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.