주요 문서
642843
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
134-136 °C (lit.)
작용기
chloro
nitrile
SMILES string
Nc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)