About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
190.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
mp
65-69 °C (lit.)
작용기
ester
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)12/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N