주요 문서
634484
Sigma-Aldrich
Quinacridonequinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H10N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
342.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C2=C(C(=O)C3=C1C(=O)c4ccccc4N3)C(=O)c5ccccc5N2
InChI
1S/C20H10N2O4/c23-17-9-5-1-3-7-11(9)21-15-13(17)19(25)16-14(20(15)26)18(24)10-6-2-4-8-12(10)22-16/h1-8H,(H,21,23)(H,22,24)
InChI key
KSLLMGLKCVSKFF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)