분석
97%
양식
solid
mp
144-148 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cc1cc(N)nc(C)c1Br
InChI
1S/C7H9BrN2/c1-4-3-6(9)10-5(2)7(4)8/h3H,1-2H3,(H2,9,10)
InChI key
BFRMYMFNSHASRJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves