주요 문서
632856
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,5-difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2BrClF2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
291.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
38-42 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(c(F)cc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2BrClF2O2S/c7-3-1-5(10)6(2-4(3)9)13(8,11)12/h1-2H
InChI key
SBMKFWMFNIEPDN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)