주요 문서
386545
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3OC6H4SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
260.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.23 psi ( 20 °C)
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
density
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-3-1-5(2-4-6)14-7(9,10)11/h1-4H
InChI key
UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)