동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
172-173 °C (lit.)
mp
-25--22 °C (lit.)
density
1.323 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
ZPQOPVIELGIULI-RHQRLBAQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.