주요 문서
616761
Sigma-Aldrich
4-Methylanisole-2,3,5,6-d4
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D4H6O
Molecular Weight:
126.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
bp
174 °C (lit.)
density
1.0 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI key
CHLICZRVGGXEOD-LNFUJOGGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)