About This Item
Linear Formula:
2-(DO)C6H4CO2CD3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99.5 atom % D
Quality Level
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
density
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]Oc1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3/i1D3/hD
InChI key
OSWPMRLSEDHDFF-GUEYOVJQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.