주요 문서
615838
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane-d12
98 atom % D
동의어(들):
Isopentane-d12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)2CDCD2CD3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
질량 이동
M+12
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-51 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)