주요 문서
175854
Sigma-Aldrich
Malonic acid-d4
98 atom % D, 99% (CP)
동의어(들):
Propanedioic-2,2-d2 acid-1,3-d2, Tetradeuteriomalonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD2(CO2D)2
CAS Number:
Molecular Weight:
108.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1D2/hD2
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-BGOGGDMHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
314.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
157 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)