About This Item
Linear Formula:
HSCD2CD2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
82.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
bp
157 °C (dec.)(lit.)
density
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-LNLMKGTHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.