11667289001
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
anionic, electrophoresis grade
동의어(들):
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Sodium lauryl sulfate
About This Item
추천 제품
분석
≥97% (GC)
양식
powder
분자량
288.38 g/mol
포장
pkg of 1 kg
제조업체/상표
Roche
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
solubility
H2O: soluble (clear solution (100 mg/ml in H2O))
흡수
≤0.1 at 280 nm in water at 30 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
20-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
애플리케이션
품질
Contaminants: ≤5 ppm Pb (AA), ≤0.5% Cl (AA)
C12 fatty acids: >97% (after saponification)
Ease of removal*: –
Critical micellar concentration: 8.3 mM at +25°C
Formula: C12H25NaSO4
제조 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)