주요 문서
614785
Sigma-Aldrich
Benzyl-α,α-d2 chloride
98 atom % D
동의어(들):
α-Chlorotoluene-α,α−d2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CD2Cl
Molecular Weight:
128.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
177-181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
ClC([2H])([2H])C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
InChI key
KCXMKQUNVWSEMD-NCYHJHSESA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Heart,forestomach, Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)