주요 문서
606707
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-2-nitrosopropane-1,3-13C2 dimer
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C2H18N2O2
Molecular Weight:
180.20
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
분자량
177.12 by atom % calculation
mp
81-83 °C (lit.)
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]/[N+](C([13C])([13C])[13C])=[N+](C([13C])([13C])[13C])/[O-]
InChI
1S/C8N2O2/c1-7(2,3)9(11)10(12)8(4,5)6/b10-9+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
JSGWITRVFRJMOE-UAXYXYBVSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)