주요 문서
721727
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
264.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n/D 1.488
density
1.270 g/L at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC1CN(CCC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
YCUDHDNCZHPAJK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)