About This Item
Linear Formula:
H2NCD2CD2CD2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
80.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
bp
140 °C (lit.)
mp
-12 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
InChI key
XFNJVJPLKCPIBV-NMFSSPJFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
122.0 °F - (in analogy to similar products)
Flash Point (°C)
50 °C - (in analogy to similar products)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.