주요 문서
609846
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(4-hydroxy-17O)
40 atom % 17O
동의어(들):
L-4-Hydroxy-17O-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(H17O)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Molecular Weight:
182.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
40 atom % 17O
양식
solid
광학 활성
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc([17OH])cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i11+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-VTZOERGVSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)