주요 문서
609838
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropanol-17O
20 atom % 17O
동의어(들):
Neopentyl alcohol-17O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH217OH
Molecular Weight:
89.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
20 atom % 17O
분자량
88.36 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
113-114 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
density
0.820 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(C)(C)C[17OH]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)4-6/h6H,4H2,1-3H3/i6+1
InChI key
KPSSIOMAKSHJJG-PTQBSOBMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)