주요 문서
609080
Sigma-Aldrich
L-Arginine-(guanidineimino-15N2) hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
동의어(들):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-(guanidineimino-15N2), 15N Labeled L-arginine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215NC(15NH)NH(CH2)3C(NH2)CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
212.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
분석
98% (CP)
광학 활성
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
기술
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)