주요 문서
608165
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2,15N ethyl ester hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
동의어(들):
Ethyl glycinate-13C2,15N hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215N13CH213COOCH2CH3·HCl
Molecular Weight:
142.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
양식
solid
mp
145-146 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
Cl.CCO[13C](=O)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H/i3+1,4+1,5+1;
InChI key
TXTWXQXDMWILOF-XNBXTRTGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)