주요 문서
299340
Sigma-Aldrich
Glycine-1-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
동의어(들):
13C and 15N Labeled aminoacetic acid, 13C and 15N Labeled glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215NCH213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
77.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH2]C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1,3+1
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-SUEIGJEOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)