주요 문서
606030
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-13C4
99 atom % 13C
동의어(들):
DL-3-Hydroxybutyric acid-13C4 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH313CH(OH)13CH213CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
130.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[13CH3][13CH](O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI key
NBPUSGBJDWCHKC-UJNKEPEOSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)