주요 문서
696323
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-1-13C
98 atom % 13C, ≥99% (CP)
동의어(들):
DL-3-Hydroxybutyric acid-1-13C sodium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH213CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
127.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 13C
분석
≥99% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i4+1;
InChI key
NBPUSGBJDWCHKC-VZHAHHFWSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)