주요 문서
605719
Sigma-Aldrich
Methyl stearate-13C18
99 atom % 13C
동의어(들):
Methyl octadecanoate-13C18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(13CH2)1613CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
316.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
bp
181-182 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
질량 이동
M+18
저장 온도
−20°C
SMILES string
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1
InChI key
HPEUJPJOZXNMSJ-XKFLGDHCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)