주요 문서
605603
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1,2-13C2)
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
Glyceryl tri(hexadecanoate-1,2-13C2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C45H98O6
Molecular Weight:
813.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
64-66 °C (lit.)
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)[13CH2]CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i43+1,44+1,45+1,49+1,50+1,51+1
InChI key
PVNIQBQSYATKKL-OBPKJVBCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.