About This Item
Linear Formula:
H13CONH(CH3)
CAS Number:
Molecular Weight:
60.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
198-199 °C
mp
-4 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CN[13CH]=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i2+1
InChI key
ATHHXGZTWNVVOU-VQEHIDDOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
231.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
111 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.