주요 문서
604127
Sigma-Aldrich
Terephthaloyl chloride-α,α′-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
1,4-Benzenedi(carbonyl-13C) dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C6H4Cl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
205.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
mp
79-81 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
Cl[13C](=O)c1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
InChI key
LXEJRKJRKIFVNY-BFGUONQLSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
356.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
180 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)