주요 문서
587915
Sigma-Aldrich
m-Xylene-(dimethyl-d6)
98 atom % D
동의어(들):
1,3-Dimethyl-d6-benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D6H4
CAS Number:
Molecular Weight:
112.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IVSZLXZYQVIEFR-WFGJKAKNSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)