주요 문서
603759
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Hexyl bromide-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)413CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
166.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
154-158 °C (lit.)
mp
-85 °C (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i6+1
InChI key
MNDIARAMWBIKFW-PTQBSOBMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)