주요 문서
485195
Sigma-Aldrich
1-Bromooctane-d17
98 atom % D
동의어(들):
Octyl-d17 bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)6CD2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4518 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
1.217 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+17
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI key
VMKOFRJSULQZRM-OISRNESJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)