주요 문서
600075
Sigma-Aldrich
Poly(propylene-2-13C)
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH213CH(CH3)]n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
동위원소 순도
99 atom % 13C
질량 이동
M+1 (per repeating unit)
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)