주요 문서
487007
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-d4)
98 atom % D
동의어(들):
Deuterated polyethylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(-CD2CD2-)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
mp
130-145 °C (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
room temp
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)