About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O3SSi
CAS Number:
Molecular Weight:
246.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
78 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1cccs1
InChI
1S/C10H18O3SSi/c1-4-11-15(12-5-2,13-6-3)10-8-7-9-14-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
ZRQAIBMAFLMIND-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
222.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)