About This Item
Linear Formula:
(CH3)2Si(CH2Cl)2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.11
Beilstein:
1733794
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
C[Si](C)(CCl)CCl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3-5)4-6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
TVRFAOJPBXYIRM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46 °C - closed cup