주요 문서
729124
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether tosylate
average MN 2,000, tosylate, methoxy
동의어(들):
Polyethylene glycol, Methoxy PEG tosylate, Methoxypolyethylene glycol tosylate, PEG tosylate, mPEG tosylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2OSO2C6H4CH3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
제품명
Poly(ethylene glycol) methyl ether tosylate, average Mn 2,000
양식
solid
Quality Level
분자량
average Mn 2,000
전이 온도
Tm 48-53 °C
Mw/Mn
≤1.1
Ω-끝
tosylate
α-끝
methoxy
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)