주요 문서
596833
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7ClN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
211-215 °C (lit.)
작용기
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
InChI key
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)