주요 문서
595659
Sigma-Aldrich
2′-Chlorodiphenyl-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D5H4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
193.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
mp
32 °C (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2ccccc2Cl
InChI
1S/C12H9Cl/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H/i1D,2D,3D,6D,7D
InChI key
LAXBNTIAOJWAOP-FSTBWYLISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)