주요 문서
72850
Supelco
2,4-Dihydroxybenzophenone
analytical standard
동의어(들):
DHB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)2C6H3COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
214.22
Beilstein:
1311566
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
144.5-147 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
257.0 °F
Flash Point (°C)
125 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)