주요 문서
595047
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-difluorobenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6F2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
density
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
fluoro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)