주요 문서
D57507
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorobenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
191.01
Beilstein:
2044776
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
184-187 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)