주요 문서
593516
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(F)(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
219.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
112-116 °C (lit.)
작용기
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES string
Oc1c(F)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChI key
YYCQXIWKIRQWHN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)