주요 문서
593400
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(F)(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
174.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
95-99 °C (lit.)
작용기
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(F)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-2-5(9)1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
InChI key
VHXIEGGPMOEWNK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)