Quality Level
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
전이 온도
Tg (DSC) 56 °C(lit.)
Tg 56 °C(lit.)
solubility
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
애플리케이션
Low refractive index, photocrosslinkable polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.