주요 문서
588601
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-18O2
50 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
48.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
50 atom % 18O
mp
-78 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)