About This Item
Linear Formula:
BrCH213CH2CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
202.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
167 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
density
1.999 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
BrC[13CH2]CBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1
InChI key
VEFLKXRACNJHOV-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.