주요 문서
95254
Sigma-Aldrich
Bis(2-bromoethyl) ether
technical, ≥95% (GC)
동의어(들):
2-Bromoethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8Br2O
CAS Number:
Molecular Weight:
231.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
분석
≥95% (GC)
양식
liquid
작용기
bromo
ether
SMILES string
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI key
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F
Flash Point (°C)
85 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)