주요 문서
588083
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylphenol-2,6-d2
98 atom % D
동의어(들):
4-Chloro-m-cresol-2,6-d2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6D2H(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
144.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
235 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]c1cc(Cl)c(C)c([2H])c1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3/i2D,4D
InChI key
CFKMVGJGLGKFKI-XRIVEGAOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)